Print…
2-(Trifluoromethyl)-4H-1-benzopyran-4-one ≥98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC910374-100MG PC910374-1G PC910374-5G
APOSPC910374-100MGEA 0 EUR
APOSPC910374-100MG APOSPC910374-1G APOSPC910374-5G
2-(Trifluoromethyl)-4H-1-benzopyran-4-one ≥98%
2-(Trifluoromethyl)-4H-1-benzopyran-4-one
Fórmula: C₁₀H₅F₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00761957
Número CAS: 151668-40-5