Print…
4-Chloro-2-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC910371-1G PC910371-250MG
APOSPC910371-1GEA 481 EUR
APOSPC910371-1G APOSPC910371-250MG
4-Chloro-2-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline 95%
4-Chloro-2-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline
Fórmula: C₈H₇ClF₃N
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09907679
Número CAS: 1379346-32-3