Print…
6-Bromo-2,3-difluorophenol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC910246-1G PC910246-5G
APOSPC910246-1GEA 255 EUR
APOSPC910246-1G APOSPC910246-5G
6-Bromo-2,3-difluorophenol 97%
6-Bromo-2,3-difluorophenol
Fórmula: C₆H₃BrF₂O
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD11656842
Número CAS: 186590-23-8