2-(Difluoromethoxy)pyridin-4-amine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
PC910171-100MG
PC910171-250MG
APOSPC910171-100MGEA
45.1
EUR
APOSPC910171-100MG
APOSPC910171-250MG
2-(Difluoromethoxy)pyridin-4-amine 97%
2-(Difluoromethoxy)pyridin-4-amine
Fórmula:
C₆H₆F₂N₂O Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD18261290 Número CAS: 1211587-46-0 |