Print…
1,2-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)benzene 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC910151-1G PC910151-500MG
APOSPC910151-1GEA 467 EUR
APOSPC910151-1G APOSPC910151-500MG
1,2-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)benzene 97%
1,2-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Fórmula: C₇H₃Cl₂F₃O
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD22199810
Número CAS: 151276-10-7