2-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-amine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
PC910102-100MG
PC910102-250MG
APOSPC910102-100MGEA
45.1
EUR
APOSPC910102-100MG
APOSPC910102-250MG
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-amine 98%
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-amine
Fórmula:
C₆H₄BrF₃N₂ Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD14702313 Número CAS: 1211515-87-5 |