Print…
7-Fluorobenzo[b]thiophene 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC910028-1G PC910028-250MG
APOSPC910028-1GEA 132 EUR
APOSPC910028-1G APOSPC910028-250MG
7-Fluorobenzo[b]thiophene 95%
7-Fluorobenzo[b]thiophene
Fórmula: C₈H₅FS
Peso Molecular: 152.189 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD17169311
Número CAS: 346592-74-3