Print…
1-Fluoro-4-nitronaphthalene 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC909909-100MG PC909909-250MG
APOSPC909909-100MGEA 219 EUR
APOSPC909909-100MG APOSPC909909-250MG
1-Fluoro-4-nitronaphthalene 95%
1-Fluoro-4-nitronaphthalene
Fórmula: C₁₀H₆FNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00156398
Número CAS: 341-92-4