Print…
7-Fluoro-4,4-dimethyl-1,3-dihydroquinolin-2-one 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC909151-1G PC909151-5G
APOSPC909151-1GEA 219 EUR
APOSPC909151-1G APOSPC909151-5G
7-Fluoro-4,4-dimethyl-1,3-dihydroquinolin-2-one 95%
7-Fluoro-4,4-dimethyl-1,3-dihydroquinolin-2-one
Fórmula: C₁₁H₁₂FNO
Peso Molecular: 193.217 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11040448
Número CAS: 676116-80-6