6-Fluoro-4,4-dimethyl-1,3-dihydroquinolin-2-one 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC909146-25G
PC909146-5G
APOSPC909146-25GEA
857
EUR
APOSPC909146-25G
APOSPC909146-5G
6-Fluoro-4,4-dimethyl-1,3-dihydroquinolin-2-one 98%
6-Fluoro-4,4-dimethyl-1,3-dihydroquinolin-2-one
Fórmula:
C₁₁H₁₂FNO Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD12913844 Número CAS: 395673-46-8 |