Print…
8-Fluoro-4,4-dimethyl-1,3-dihydroquinolin-2-one 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 8-Fluoro-4,4-dimethyl-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one
PC909145-25G PC909145-5G
APOSPC909145-25GEA 836 EUR
APOSPC909145-25G APOSPC909145-5G
8-Fluoro-4,4-dimethyl-1,3-dihydroquinolin-2-one 98%
8-Fluoro-4,4-dimethyl-1,3-dihydroquinolin-2-one
Fórmula: C₁₁H₁₂FNO
Peso Molecular: 193.217 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12913841
Número CAS: 1187933-46-5