Print…
6-Fluoro-1-methyl-1,2,3-benzotriazole 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC909142-1G PC909142-5G
APOSPC909142-1GEA 219 EUR
APOSPC909142-1G APOSPC909142-5G
6-Fluoro-1-methyl-1,2,3-benzotriazole 96%
6-Fluoro-1-methyl-1,2,3-benzotriazole
Fórmula: C₇H₆FN₃
Peso Molecular: 151.141 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD25121771
Número CAS: 1445322-54-2