Print…
1-(3,4-Difluorophenyl)ethanol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC908932-1G PC908932-5G
APOSPC908932-1GEA 0 EUR
APOSPC908932-1G APOSPC908932-5G
1-(3,4-Difluorophenyl)ethanol 98%
1-(3,4-Difluorophenyl)ethanol
Fórmula: C₈H₈F₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08442288
Número CAS: 321318-21-2