Print…
(S)-2-Amino-2-(3-fluorophenyl)ethanol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC908892-1G PC908892-250MG
APOSPC908892-1GEA 0 EUR
APOSPC908892-1G APOSPC908892-250MG
(S)-2-Amino-2-(3-fluorophenyl)ethanol 97%
(S)-2-Amino-2-(3-fluorophenyl)ethanol
Fórmula: C₈H₁₀FNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09256370
Número CAS: 325152-98-5