(S)-2-Amino-2-(3-fluorophenyl)ethanol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC908892-1G
PC908892-250MG
APOSPC908892-1GEA
0
EUR
APOSPC908892-1G
APOSPC908892-250MG
(S)-2-Amino-2-(3-fluorophenyl)ethanol 97%
(S)-2-Amino-2-(3-fluorophenyl)ethanol
Fórmula:
C₈H₁₀FNO Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD09256370 Número CAS: 325152-98-5 |