Print…
6-Bromo-2,3,4-trifluorobenzoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC908777-1G PC908777-250MG PC908777-5G
APOSPC908777-1GEA 165 EUR
APOSPC908777-1G APOSPC908777-250MG APOSPC908777-5G
6-Bromo-2,3,4-trifluorobenzoic acid 98%
6-Bromo-2,3,4-trifluorobenzoic acid
Fórmula: C₇H₂BrF₃O₂
Peso Molecular: 254.989 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09910412
Número CAS: 530145-53-0