Print…
6-Chloro-5-fluoro-2-methylpyrimidin-4-ol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC908766-1G PC908766-250MG
APOSPC908766-1GEA 85.7 EUR
APOSPC908766-1G APOSPC908766-250MG
6-Chloro-5-fluoro-2-methylpyrimidin-4-ol 97%
6-Chloro-5-fluoro-2-methylpyrimidin-4-ol
Fórmula: C₅H₄ClFN₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD23099034
Número CAS: 105806-14-2