Print…
5-Fluoro-2-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC908750-1G PC908750-250MG
APOSPC908750-1GEA 318 EUR
APOSPC908750-1G APOSPC908750-250MG
5-Fluoro-2-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
5-Fluoro-2-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Fórmula: C₁₀H₈FNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07643210
Número CAS: 815586-68-6