Print…
3-(3-Fluorophenoxy)propylamine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC908667-1G PC908667-5G
APOSPC908667-1GEA 203 EUR
APOSPC908667-1G APOSPC908667-5G
3-(3-Fluorophenoxy)propylamine 95%
3-(3-Fluorophenoxy)propylamine
Fórmula: C₉H₁₂FNO
Peso Molecular: 169.196 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09741966
Número CAS: 116753-49-2