Print…
7-Bromo-5-fluoroindoline-2,3-dione 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC908520-1G PC908520-250MG PC908520-5G
APOSPC908520-1GEA 91.5 EUR
APOSPC908520-1G APOSPC908520-250MG APOSPC908520-5G
7-Bromo-5-fluoroindoline-2,3-dione 98%
7-Bromo-5-fluoroindoline-2,3-dione
Fórmula: C₈H₃BrFNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03150727
Número CAS: 380431-78-7