2-(Difluoromethoxy)pyridin-4-ol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
PC908445-100MG
PC908445-250MG
APOSPC908445-100MGEA
43.5
EUR
APOSPC908445-100MG
APOSPC908445-250MG
2-(Difluoromethoxy)pyridin-4-ol 98%
2-(Difluoromethoxy)pyridin-4-ol
Fórmula:
C₆H₅F₂NO₂ Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD18261897 Número CAS: 205043-09-0 |