Print…
4-Chloro-6-fluoro-1H-indole-2,3-dione 90%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-Chloro-6-fluoroindoline-2,3-dione
PC908426-1G PC908426-250MG
APOSPC908426-1GEA 264 EUR
APOSPC908426-1G APOSPC908426-250MG
4-Chloro-6-fluoro-1H-indole-2,3-dione 90%
4-Chloro-6-fluoro-1H-indole-2,3-dione
Fórmula: C₈H₃ClFNO₂
Peso Molecular: 199.566 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD20485537
Número CAS: 940054-45-5