Print…
1,1-Difluoro-3-(iodomethyl)cyclobutane
Fornecedor: Apollo Scientific
PC908415-250MG PC908415-500MG
APOSPC908415-250MGEA 476 EUR
APOSPC908415-250MG APOSPC908415-500MG
1,1-Difluoro-3-(iodomethyl)cyclobutane
1,1-Difluoro-3-(iodomethyl)cyclobutane
Fórmula: C₅H₇F₂I
Peso Molecular: 232.01 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD26521335
Número CAS: 1434142-22-9