Print…
4-Fluoroisoquinoline-5-sulphonyl chloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC908211-10G PC908211-5G
APOSPC908211-10GEA 1290 EUR
APOSPC908211-10G APOSPC908211-5G
4-Fluoroisoquinoline-5-sulphonyl chloride 95%
4-Fluoroisoquinoline-5-sulphonyl chloride
Fórmula: C₉H₅ClFNO₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD19200505
Número CAS: 194032-33-2