Print…
5,8-Difluorochroman-4-one 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC908206-100MG PC908206-250MG
APOSPC908206-100MGEA 36.4 EUR
APOSPC908206-100MG APOSPC908206-250MG
5,8-Difluorochroman-4-one 97%
5,8-Difluorochroman-4-one
Fórmula: C₉H₆F₂O₂
Peso Molecular: 184.14 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11518475
Número CAS: 942196-01-2