Print…
5-Bromo-2,4-difluoroiodobenzene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Bromo-2,4-difluoro-5-iodobenzene
PC9081-25G PC9081-5G
APOSPC9081-25GEA 296 EUR
APOSPC9081-25G APOSPC9081-5G
5-Bromo-2,4-difluoroiodobenzene 98%
5-Bromo-2,4-difluoroiodobenzene
Fórmula: C₆H₂BrF₂I
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08458121
Número CAS: 914636-91-2