Methyl 3-acetyl-4-fluorobenzoate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC908031-1G
PC908031-250MG
PC908031-5G
APOSPC908031-1GEA
0
EUR
APOSPC908031-1G
APOSPC908031-250MG
APOSPC908031-5G
Methyl 3-acetyl-4-fluorobenzoate 98%
Methyl 3-acetyl-4-fluorobenzoate
Fórmula:
C₁₀H₉FO₃ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD26679549 Número CAS: 198477-82-6 |