Print…
Methyl 3-acetyl-4-fluorobenzoate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC908031-1G PC908031-250MG PC908031-5G
APOSPC908031-1GEA 0 EUR
APOSPC908031-1G APOSPC908031-250MG APOSPC908031-5G
Methyl 3-acetyl-4-fluorobenzoate 98%
Methyl 3-acetyl-4-fluorobenzoate
Fórmula: C₁₀H₉FO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD26679549
Número CAS: 198477-82-6