Print…
4-Fluoro-N-methyl-3-(trifluoromethyl)aniline 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC908002-1G PC908002-5G
APOSPC908002-1GEA 203 EUR
APOSPC908002-1G APOSPC908002-5G
4-Fluoro-N-methyl-3-(trifluoromethyl)aniline 95%
4-Fluoro-N-methyl-3-(trifluoromethyl)aniline
Fórmula: C₈H₇F₄N
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11655738
Número CAS: 216982-01-3