Methyl 3-(2-fluorophenyl)-3-oxopropanoate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC907946-1G
PC907946-25G
APOSPC907946-1GEA
33.5
EUR
APOSPC907946-1G
APOSPC907946-25G
Methyl 3-(2-fluorophenyl)-3-oxopropanoate 95%
Methyl 3-(2-fluorophenyl)-3-oxopropanoate
Fórmula:
C₁₀H₉FO₃ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD03424763 Número CAS: 185302-86-7 |