Print…
4-Fluoro-1,2-benzoxazol-3-amine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC907849-1G PC907849-5G
APOSPC907849-1GEA 219 EUR
APOSPC907849-1G APOSPC907849-5G
4-Fluoro-1,2-benzoxazol-3-amine 97%
4-Fluoro-1,2-benzoxazol-3-amine
Fórmula: C₇H₅FN₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09033911
Número CAS: 904815-05-0