Print…
2-Chloro-5-fluoro-4-methoxy-6-methylpyrimidine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC907736-100MG PC907736-250MG
APOSPC907736-100MGEA 46.4 EUR
APOSPC907736-100MG APOSPC907736-250MG
2-Chloro-5-fluoro-4-methoxy-6-methylpyrimidine 97%
2-Chloro-5-fluoro-4-methoxy-6-methylpyrimidine
Fórmula: C₆H₆ClFN₂O
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD16621230
Número CAS: 1192479-35-8