Print…
Methyl 3-amino-2,5-difluorobenzoate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC907708-1G PC907708-250MG
APOSPC907708-1GEA 192 EUR
APOSPC907708-1G APOSPC907708-250MG
Methyl 3-amino-2,5-difluorobenzoate 95%
Methyl 3-amino-2,5-difluorobenzoate
Fórmula: C₈H₇F₂NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD17276533
Número CAS: 1186194-15-9