Print…
[(2-Chloro-4-fluorophenyl)methyl](methyl)amine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC907591-1G PC907591-250MG
APOSPC907591-1GEA 0 EUR
APOSPC907591-1G APOSPC907591-250MG
[(2-Chloro-4-fluorophenyl)methyl](methyl)amine 95%
[(2-Chloro-4-fluorophenyl)methyl](methyl)amine
Fórmula: C₈H₉ClFN
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09814029
Número CAS: 823188-81-4