Print…
5-Chloro-2,4-difluorobromobenzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC9074-10G PC9074-1G PC9074-5G PC9074-25G
APOSPC9074-10GEA 183 EUR
APOSPC9074-10G APOSPC9074-1G APOSPC9074-5G APOSPC9074-25G
5-Chloro-2,4-difluorobromobenzene
5-Chloro-2,4-difluorobromobenzene
Fórmula: C₆H₂BrClF₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04112557
Número CAS: 914636-89-8