Print…
Methyl 6-fluoro-5-methylpyridine-3-carboxylate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Methyl 6-fluoro-5-methylnicotinate
PC907364-250MG PC907364-5G
APOSPC907364-250MGEA 161 EUR
APOSPC907364-250MG APOSPC907364-5G
Methyl 6-fluoro-5-methylpyridine-3-carboxylate 95%
Methyl 6-fluoro-5-methylpyridine-3-carboxylate
Fórmula: C₈H₈FNO₂
Peso Molecular: 169.153 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11616889
Número CAS: 211122-38-2