Print…
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-amine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-Methyl-5-trifluoromethyl-2H-pyrazol-3-ylamine
PC907339-1G PC907339-5G
APOSPC907339-1GEA 81.2 EUR
APOSPC907339-1G APOSPC907339-5G
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-amine 95%
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-amine
Fórmula: C₅H₆F₃N₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06805773
Número CAS: 149978-43-8