Print…
Methyl 2-(2,4-difluorophenyl)acetate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC907202-1G PC907202-5G
APOSPC907202-1GEA 0 EUR
APOSPC907202-1G APOSPC907202-5G
Methyl 2-(2,4-difluorophenyl)acetate 95%
Methyl 2-(2,4-difluorophenyl)acetate
Fórmula: C₉H₈F₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12031752
Número CAS: 95299-17-5