Methyl 2-(2,4-difluorophenyl)acetate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC907202-1G
PC907202-5G
APOSPC907202-1GEA
0
EUR
APOSPC907202-1G
APOSPC907202-5G
Methyl 2-(2,4-difluorophenyl)acetate 95%
Methyl 2-(2,4-difluorophenyl)acetate
Fórmula:
C₉H₈F₂O₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD12031752 Número CAS: 95299-17-5 |