Print…
N-(2,5-Difluoro-phenyl)-formamide 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC907184-1G PC907184-250MG
APOSPC907184-1GEA 574 EUR
APOSPC907184-1G APOSPC907184-250MG
N-(2,5-Difluoro-phenyl)-formamide 95%
N-(2,5-Difluoro-phenyl)-formamide
Fórmula: C₇H₅F₂NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD21121183
Número CAS: 81183-56-4