Print…
(4,5-Difluoro-2-nitrophenyl)methanol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC907165-1G PC907165-250MG
APOSPC907165-1GEA 632 EUR
APOSPC907165-1G APOSPC907165-250MG
(4,5-Difluoro-2-nitrophenyl)methanol 95%
(4,5-Difluoro-2-nitrophenyl)methanol
Fórmula: C₇H₅F₂NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD20485905
Número CAS: 914095-13-9