2,5-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC907130-250MG
PC907130-1G
PC907130-5G
APOSPC907130-250MGEA
168
EUR
APOSPC907130-250MG
APOSPC907130-1G
APOSPC907130-5G
2,5-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 99%
2,5-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fórmula:
C₈H₃F₅O₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01631618 Número CAS: 261945-05-5 |