Print…
(2,5-Difluoro-phenyl)-methyl-amine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC907124-1G PC907124-500MG
APOSPC907124-1GEA 754 EUR
APOSPC907124-1G APOSPC907124-500MG
(2,5-Difluoro-phenyl)-methyl-amine 95%
(2,5-Difluoro-phenyl)-methyl-amine
Fórmula: C₇H₇F₂N
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11151819
Número CAS: 138563-58-3