Print…
2,6-Dichloro-3-fluorobenzaldehyde 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC906876-1G PC906876-250MG
APOSPC906876-1GEA 139 EUR
APOSPC906876-1G APOSPC906876-250MG
2,6-Dichloro-3-fluorobenzaldehyde 95%
2,6-Dichloro-3-fluorobenzaldehyde
Fórmula: C₇H₃Cl₂FO
Ponto de Fusão: 63…65 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09835189
Número CAS: 178813-77-9