Print…
6-Fluoro-1H-indole-3-carboxylic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC906871-1G PC906871-250MG PC906871-5G
APOSPC906871-1GEA 144 EUR
APOSPC906871-1G APOSPC906871-250MG APOSPC906871-5G
6-Fluoro-1H-indole-3-carboxylic acid 98%
6-Fluoro-1H-indole-3-carboxylic acid
Fórmula: C₉H₆FNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06203359
Número CAS: 23077-44-3