Print…
2-Chloro-3,5-difluorobenzoic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC906769-250MG PC906769-5G
APOSPC906769-250MGEA 102 EUR
APOSPC906769-250MG APOSPC906769-5G
2-Chloro-3,5-difluorobenzoic acid 95%
2-Chloro-3,5-difluorobenzoic acid
Fórmula: C₇H₃ClF₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18415557
Número CAS: 189024-26-8