Print…
1-(Trifluoromethyl)cyclopentanamine hydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC906755-1G PC906755-250MG
APOSPC906755-1GEA 734 EUR
APOSPC906755-1G APOSPC906755-250MG
1-(Trifluoromethyl)cyclopentanamine hydrochloride 95%
1-(Trifluoromethyl)cyclopentanamine hydrochloride
Fórmula: C₆H₁₀F₃N·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD15143665
Número CAS: 1202865-05-1