Print…
3-Bromo-4-fluoro-5-trifluoromethyl-phenylamine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3-Bromo-4-fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline
PC906734-1G PC906734-5G PC906734-25G
APOSPC906734-1GEA 27.7 EUR
APOSPC906734-1G APOSPC906734-5G APOSPC906734-25G
3-Bromo-4-fluoro-5-trifluoromethyl-phenylamine 97%
3-Bromo-4-fluoro-5-trifluoromethyl-phenylamine
Fórmula: C₇H₄BrF₄N
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11520114
Número CAS: 1233026-11-3
UN: 1759
ADR: 8,III