Print…
7-Trifluoromethyl-imidazo[1,2-a]pyridine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC906729-1G PC906729-250MG
APOSPC906729-1GEA 632 EUR
APOSPC906729-1G APOSPC906729-250MG
7-Trifluoromethyl-imidazo[1,2-a]pyridine 95%
7-Trifluoromethyl-imidazo[1,2-a]pyridine
Fórmula: C₈H₅F₃N₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11035989
Número CAS: 944580-91-0