Print…
2-Fluoro-3-methylbutyric acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC906555-100MG PC906555-1G PC906555-250MG
APOSPC906555-100MGEA 417 EUR
APOSPC906555-100MG APOSPC906555-1G APOSPC906555-250MG
2-Fluoro-3-methylbutyric acid 95%
2-Fluoro-3-methylbutyric acid
Fórmula: C₅H₉FO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01737272
Número CAS: 1578-62-7