Print…
4-Amino-2-chloro-5-fluorobenzonitrile 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC906546-1G PC906546-250MG
APOSPC906546-1GEA 155 EUR
APOSPC906546-1G APOSPC906546-250MG
4-Amino-2-chloro-5-fluorobenzonitrile 95+%
4-Amino-2-chloro-5-fluorobenzonitrile
Fórmula: C₇H₄ClFN₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11110982
Número CAS: 1228376-68-8