Print…
2-(Trifluoromethoxy)benzoylacetonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Oxo-3-[2-(trifluoromethoxy)phenyl]propanenitrile, 3-Oxo-3-[2-(trifluoromethoxy)phenyl]propionitrile
PC9063-250MG PC9063-5G PC9063-25G
APOSPC9063-250MGEA 29.2 EUR
APOSPC9063-250MG APOSPC9063-5G APOSPC9063-25G
2-(Trifluoromethoxy)benzoylacetonitrile 98%
2-(Trifluoromethoxy)benzoylacetonitrile
Fórmula: C₁₀H₆F₃NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08458117
Número CAS: 914636-80-9