Print…
5,5-Difluoro-2-azaspiro[3.3]heptane trifluoroacetate
Fornecedor: Apollo Scientific
PC906125-100MG PC906125-250MG PC906125-500MG
APOSPC906125-100MGEA 667 EUR
APOSPC906125-100MG APOSPC906125-250MG APOSPC906125-500MG
5,5-Difluoro-2-azaspiro[3.3]heptane trifluoroacetate
5,5-Difluoro-2-azaspiro[3.3]heptane trifluoroacetate
Fórmula: C₆H₉F₂N·CF₃CO₂H
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD26959152
Número CAS: 1523617-85-7